Learn More
1,2,4-trichlorobenzène, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10582361
Marque: Thermo Scientific Acros 157900025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-82-1
Numéro MDL MFCD00000547
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 4-Trichlorobenzene
Point de fusion 16.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Quantité 2.5 L
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5700 to 1.5725
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.45
Formule moléculaire C6H3Cl3
Beilstein 05, 204
Merck Index 15, 9796
Informations sur la solubilité Solubility in water: 49mg/l (20°C). Other solubilities: volatile with steam,sparingly soluble in alcohol,miscible with ether,benzene,petroleum ether and,carbon disulfide
Poids moléculaire (g/mol) 181.45
Poids de la formule 181.45
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.