Learn More
1,2,4-trichlorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
1 pièce
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469382 500 g 500g
11479382 2500 g 2500g
15473017 4 x 2.5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11469382 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10130.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-82-1 | C6H3Cl3 | 181.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
1,2,4-Trichlorobenzène est utilisé comme fluide de transfert diélectrique et thermique dans les transformateurs. Il agit comme intermédiaire, dégraissant, conservateur de bois et solvant pour le colorant. Il s’agit d’un solvant à haute température utilisé dans la chromatographie de perméation sur gel, en particulier pour le polyéthylène et le polypropylène. De plus, il est utilisé comme lubrifiant et comme huile de transformateur synthétique.
Solubilité
Miscible avec de l’éther, du benzène, CS{2}. Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-82-1
Formule moléculaire C6H3Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 181.44
Numéro MDL MFCD00000547
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trichlorobenzene
Point de fusion 17°C
Densité 1.454
Quantité 500 g
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.572
Numéro UN UN2321
Merck Index 14,9631
Point d’ébullition 213°C
Informations sur la solubilité Miscible with ether,benzene,CS2;Immiscible with water.
Poids de la formule 181.45
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Trichlorobenzene