Learn More
1,2,4-Trichlorobenzène-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trichlorobenzene-d3 |
| CAS | 2199-72-6 |
| Formule moléculaire | C6 2H3 Cl3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Benzene-1,2,4-d3','3,5,6-trichloro-, Benzene-1,2,4-d3','trichloro- (7CI), 3,5,6-Trichlorobenzene-1,2,4-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene-d3, 1,2,4-Trichlorobenzene D3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl |
| Nom IUPAC | 1,2,4-trichloro-3,5,6-tridéutériobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.47 |
| Poids de la formule | 182.9489 |