Learn More
1,2,4-trichlorobenzène, conditionné sous argon, qualité HPLC, J.T. Baker™
Code produit 15568614 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3.8 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré revêtu de PVC à col étroit
Conditionnement:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15568614 3.8 L Flacon en verre ambré revêtu de PVC à col étroit 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15568614 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 944405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.89€
    509.22€ / 3.8L
    Économisez 242.67€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-06-2027
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Convient à une utilisation dans la chromatographie par perméation de gel
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trichlorobenzene
Note relative au nom Conditionnés sous Argon
CAS 120-82-1
Quantité 3.8 L
Conditionnement Flacon en verre ambré revêtu de PVC à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.45kg
Formule moléculaire C6H3Cl3
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 181.44
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Poids de la formule 181.45
Qualité HPLC