Learn More
1,2,4-Trichlorobenzène, ReagentPlus™, ≥99 %, Solstice
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trichlorobenzene |
| Point de fusion | 17 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 1,454g/mL à 25 °C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 6,6 % (150 °F) |
| Point d’éclair | 110 °C (230F) |
| Température d’allumage | 1060 °F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | n20/D 1.571(litt.) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,2,4-trichlorobenzene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-trichlorobenzene