Learn More
1,2,4-trihydroxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464240 1 g 1g
11404384 5 g 5g
11414384 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11464240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13069.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4-trihydroxybenzène est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme métabolite du benzène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des chlorures acides, des anhydrides acides, des bases, des agents oxydants. Sensible à la lumière et à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-73-3
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00002198
Clé InChI GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
CID PubChem 10787
ChEBI CHEBI:16971
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trihydroxybenzene
Point de fusion ∼140°C (sublimation)
Quantité 1 g
Beilstein 2042863
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,1073
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,4-Benzenetriol