Learn More
1,2,4-triméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458723 10 g 10g
11468723 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458723 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10483.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 135-77-3 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conservez-les à l’écart des matières incompatibles telles que les agents oxydants, les acides et les bases. À utiliser uniquement dans une hotte chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-77-3
Formule moléculaire C9H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.192
Numéro MDL MFCD00008360
Clé InChI AGIQIOSHSMJYJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trimethoxy, unii-3ku3wd07ss, epa pesticide chemical code 040515, 3ku3wd07ss, hydroxyhydroquinone trimethyl ether, 2,4,5-trimethoxybenzene, acmc-1br3s, 1,3,4-trimethoxy benzene, dsstox_cid_15163, dsstox_rid_79243
CID PubChem 67284
Nom IUPAC 1,2,4-triméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethoxybenzene
Densité 1.128
Point d’ébullition 247°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 10 g
Beilstein 2047579
Merck Index 14,1073
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 168.19
Pourcentage de pureté 98%