Learn More
1,2,4-triméthoxybenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,2,4-Trimethoxybenzene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,2,4-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conservez-les à l’écart des matières incompatibles telles que les agents oxydants, les acides et les bases. À utiliser uniquement dans une hotte chimique.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| Densité | 1.128 |
| Point d’ébullition | 247°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.533 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2047579 |
| Merck Index | 14,1073 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
| Poids de la formule | 168.19 |
| Show More |