Learn More
1,2,4-Triméthoxybenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trimethoxybenzene |
| CAS | 135-77-3 |
| Formule moléculaire | C9 H12 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 1,2,4-triméthoxybenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.19 |
| Poids de la formule | 168.0786 |