Learn More
1,2,4-Triméthoxybenzène, TRC
Code produit 30450769
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450769 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450769 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79554510G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethoxybenzene
CAS 135-77-3
Formule moléculaire C9 H12 O3
Quantité 10 g
Synonyme 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,4-Benzenetriol trimethyl ether, 1,2,4-Trimethoxybenzene, 1,2,5-Trimethoxybenzene, 1,3,4-Trimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyanisole, Hydroxyhydroquinone trimethyl ether, TMB 124
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-5-8(11-2)9(6-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1ccc(OC)c(OC)c1
Nom IUPAC 1,2,4-triméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Poids de la formule 168.0786