Learn More
1,2,4-triméthylbenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10786151 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10786151 1 L Flacon en verre 1L
10486960 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10319043 10 L Récipient en plastique 10L
15139183 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10786151 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.30€
    71.65€ / 1L
    Économisez 7.65€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-63-6 | C9H12 | 120.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-63-6
Numéro MDL MFCD00008527
Clé InChI GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pseudocumene, pseudocumol, psi-cumene, as-trimethylbenzene, 1,3,4-trimethylbenzene, benzene, 1,2,4-trimethyl, uns-trimethylbenzene, 1,2,5-trimethylbenzene, asymmetrical trimethylbenzene, .psi.-cumene
CID PubChem 7247
ChEBI CHEBI:34039
Nom IUPAC 1,2,4-triméthylbenzène
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethylbenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -44.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 168.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H12
Formule linéaire C6H3(CH3)3
Indice de réfraction 1.5030 to 1.5050
Quantité 1 L
Beilstein 05,4
Merck Index 15,8023
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,4-Trimethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.