Learn More
1,2,4-Triméthylbenzène, TRC
Code produit 30453657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7961761G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethylbenzene
CAS 95-63-6
Formule moléculaire C9 H12
Quantité 1 g
Synonyme 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene
Formule InChI InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
SMILES Cc1ccc(C)c(C)c1
Nom IUPAC 1,2,4-triméthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Poids de la formule 120.0939