Learn More
1,2,4-Triméthylbenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4-Trimethylbenzene |
| CAS | 95-63-6 |
| Formule moléculaire | C9 H12 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,2,5-Trimethylbenzene, 1,3,4-Trimethylbenzene, 3,4-Dimethyltoluene, Methyl-p-xylene, NSC 65600, Pseudocumene, Pseudocumol, pseudo-Cumene, ψ-Cumene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)c(C)c1 |
| Nom IUPAC | 1,2,4-triméthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 120.19 |
| Poids de la formule | 120.0939 |