Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-allo-furanose, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 73°C to 77°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 500 mg |
| Conditions de rotation spécifiques | +37.50 (20.00°C c=1,chloroform) |
| Show More |