Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-allo-furanose, 98 %
Code produit 10521354 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521354 10 g Flacon en verre 10g
10219543 500 mg Flacon en verre 500mg
10319440 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10521354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270960100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H20O6 | Molecular Weight: 260.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2595-05-3
Formule moléculaire C12H20O6
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00135634
Clé InChI KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
Synonyme 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
CID PubChem 7157054
Nom IUPAC (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-yl]-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 73°C to 77°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Conditions de rotation spécifiques +37.50 (20.00°C c=1,chloroform)
Rotation spécifique + 37.5
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre