Learn More
1,2 : 5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-allofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457729 1 g 1g
15467729 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66388.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H17O4PS2 | Molecular Weight: 260.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2595-05-3
Numéro MDL MFCD00135634
ChEBI CHEBI:34917
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Point de fusion 73°C to 76°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H17O4PS2
Quantité 1 g
Beilstein 1345413
Synonyme phenthoate, fenthoate, dimephenthioate, elsan, dimephenthoate, cidial, phendal, dimefenthoat, cidemul, papthion
Clé InChI XAMUDJHXFNRLCY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)SP(=S)(OC)OC
Nom IUPAC 2-diméthoxyphosphinothioylsulfanyl-2-phénylacétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 320.36
CID PubChem 17435
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre