Learn More
1,2 : 5,6-Di-O-isopropylidène-alpha-D-allofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15467729
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15467729 5 g 5g
15457729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15467729 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66388.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2595-05-3 | Molecular Formula: C12H17O4PS2 | Molecular Weight: 260.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2595-05-3
Numéro MDL MFCD00135634
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Point de fusion 73°C to 76°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C12H20O6
Quantité 5 g
Beilstein 1345413
Synonyme 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyltetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2,5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 3ar,5s,6r,6ar-5-4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-6-ol, 1,2:5,6-bis-o-1-methylethylidene, 5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-?-d-allofuranose, 1,2:5,6-di-o-isopropylidene-alpha-d-ribo-hexofuranose, 1-o,2-o:5-o,6-o-diisopropylidene-alpha-d-allofuranose
Clé InChI KEJGAYKWRDILTF-VVULQXIFSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)C2C(C3C(O2)OC(O3)(C)C)O)C
Nom IUPAC (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-yl]-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 260.29
CID PubChem 7157054
Poids de la formule 260.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre