Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-Alpha-D-allofuranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose |
| CAS | 2595-05-3 |
| Formule moléculaire | C12 H20 O6 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | α-D-Allofuranose, 1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-, Allofuranose, 1,2:5,6-di-O-isopropylidene-, α-D- (7CI,8CI), 1,2:5,6-Bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-allofuranose, Furo[2,3-d]-1,3-dioxole, α-D-allofuranose deriv., 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose, 1,2:5,6-Diacetone-D-allofuranose, Diacetone-D-allofuranose |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@@H]2O |
| Nom IUPAC | (3aR,5S,6R,6aR)-5-[(4R)-2,2-diméthyl-1,3-dioxolane-4-yl]-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.28 |
| Poids de la formule | 260.126 |