Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidène-Alpha-D-glucofuranose, TRC
Code produit 30383217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383217 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45800025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,5,6-Di-O-Isopropylidene-A-D-
CAS 582-52-5
Formule moléculaire C12 H20 O6
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
Nom IUPAC (3aR,5S,6S,6aR)-5-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Poids de la formule 260.126