Learn More
1-(2,5-Dihydroxyphényl)éthanone, TRC
Code produit 30372568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372568 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45445010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
CAS 490-78-8
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 10 g
Synonyme 1-Acetyl-2,5-dihydroxybenzene, 2,5-Dihydroxy-1-acetylbenzene, 2-Acetyl-1,4-benzenediol, 2-Acetylhydroquinone, 2',5'-Dihydroxyacetophenone, NSC 3759, Quinacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(O)ccc1O
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473