Learn More
Acide 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10787564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787564 1 g Flacon en verre ambré 1g
10259292 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10787564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07901DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 88598-08-7
Formule moléculaire C3H2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 114.06
Numéro MDL MFCD00604386
Clé InChI JBLHCUQCDKBPGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furazan-3-carboxylic acid, 3-carboxy-1,2,5-oxadiazole, 1,2,5-oxadiazole-3-carboxylicacid, acmc-1bkac, 1,2,5-oxadiazole, oxd4, 9ci
CID PubChem 1415524
Nom IUPAC 1,2,5-oxadiazole-3-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NON=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 114.06
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,5-Oxadiazole-3-carboxylic acid