Learn More
1,2,5-Acide triméthyl-1 H-pyrrole-3-carboxylique, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10521512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10521512 250 mg 250mg
10531512 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC08601CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 175276-50-3
Formule moléculaire C8H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00203866
Clé InChI JTEBLTWGSAXWEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid, maybridge1_002499, 3-carboxy-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole, 1,2,5-trimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 1,2,5-trimethyl, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 1,2,5-trimethyl
CID PubChem 736491
Nom IUPAC Acide 1,2,5-triméthylpyrrole-3-carboxylique
SMILES CN1C(C)=CC(C(O)=O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2, 5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique