Learn More
1,2,6,7-Tétrahydro-8H-indéno[5,4-b]furan-8-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1,2,6,7-Tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-one |
| CAS | 196597-78-1 |
| Formule moléculaire | C11 H10 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Ramelteon Impurity 5 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10O2/c12-9-3-1-7-2-4-10-8(11(7)9)5-6-13-10/h2,4H,1,3,5-6H2 |
| SMILES | O=C1CCc2ccc3OCCc3c12 |
| Nom IUPAC | 1,2,6,7-tétrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.2 |
| Poids de la formule | 174.0681 |