Learn More
1-(2,6-Difluorophényl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364766 1 g 1g
11354766 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32771.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87327-65-9 | Molecular Formula: C8H8F2O | Molecular Weight: 158.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87327-65-9
Formule moléculaire C8H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 158.15
Numéro MDL MFCD00274321
Clé InChI SIYWDKQSSDBLOA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1-2,6-difluorophenyl ethanol, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-ol, 2,6-difluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-difluoro-a-methyl, 2,6-difluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol
CID PubChem 5012075
Nom IUPAC 1-(2,6-difluorophényl)éthanol
SMILES CC(O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanol
Indice de réfraction 1.486
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement