Learn More
1-(2,6-diméthylphénoxy)-2-propanone oxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone Oxime |
| CAS | 55304-19-3 |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Propanone, 1-(2,6-dimethylphenoxy)-, oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanone oxime, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-one Oxime |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)14-7-10(3)12-13/h4-6,13H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(=NO)COc1c(C)cccc1C |
| Nom IUPAC | N-[1-(2,6-dimetilfenoxi)propan-2-ilideno]hidroxilamina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 193.24 |
| Poids de la formule | 193.1103 |