Learn More
1,2,6-hexanetriol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362336 100 g 100g
11352336 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06032.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
1,2,6-Hexanetriol is used as moisturizing agent (cremes), as solvent (pharmaceuticals) and as crosslinker in plastics. It acts as wetting agent of tobacco and special hydraulic fluid. It is used in the production of alkyd resins, celluloid, polyurethane and synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,6-hexanetriol est utilisé comme agent hydratant (crèmes), comme solvant (produits pharmaceutiques) et comme agent de réticulation dans les plastiques. Il est utilisé comme propergol pour fusée. Il agit comme agent humidifiant du tabac et fluide hydraulique spécial. Il est utilisé dans la production de résines alkydes, de celluloïd, de polyuréthane et de caoutchouc synthétique.
Solubilité
Miscible à l’eau et à l’acétone. Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-69-4
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00002976
Clé InChI ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
CID PubChem 7823
Nom IUPAC hexane-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,6-Hexanetriol
Point de fusion -20°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 166°C to 168°C (2 mmHg)
Point d’éclair 191°C (375°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 100 g
Beilstein 1304479
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible in water and acetone. Soluble in methanol.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 96%