Learn More
1,2,6-Hexanétriol, +97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10447150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10447150 500 g Flacon en verre 500g
10265140 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10447150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139835000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-69-4 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-69-4
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00002976
Clé InChI ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,6-hexanetriol, 1,2,6-trihydroxyhexane, hexanetriol-1,2,6, 1,6-hexanetriol, hexanetriol-1,6, hexane-1,6-triol, 1,6-trihydroxyhexane, acmc-1bsub, dsstox_cid_21224
CID PubChem 7823
Nom IUPAC hexane-1,2,6-triol
SMILES OCCCCC(O)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau 1, 2, 6-Hexanetriol
Note relative au nom 97%
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25.0°C to 32.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1090g/mL
pH 4.0 to 7.0 (30% soln. at 20°C)
Point d’ébullition 178.0°C (6.7 mmHg)
Point d’éclair 198°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
Indice de réfraction 1.4750 to 1.4770
Quantité 500 g
Beilstein 01,IV,2784
Gravité spécifique 1.109
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with acetone and alcohol, immiscible with benzene, toluene, heptane and, diethyl ether, practically insoluble in ether, low solubility in non-polar solvents
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 97+%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide visqueux