Learn More
1,2,7,8-Diépoxyoctane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376986
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376986 10 g 10g
11386986 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06768.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le 1,2,7,8-Diepoxyoctane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 1,2,7,8-diépoxyoctane est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans lʼeau (partiellement miscible), lʼacétone et lʼheptane.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2426-07-5
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00005155
Clé InChI LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2,7,8-diepoxyoctane, 1,2:7,8-diepoxyoctane, 1,7-octadiene diepoxide, oxirane, 2,2'-1,4-butanediyl bis, 1,2-epoxy-7,8-epoxyoctane, 2,2'-1,4-butanediyl bisoxirane, 1,4-di oxiran-2-yl butane, octane, 1,2:7,8-diepoxy, 2-4-oxiran-2-yl butyl oxirane, ccris 963
CID PubChem 17048
ChEBI CHEBI:23705
Nom IUPAC 2-[4-(oxiran-2-yl)butyl]oxirane
SMILES C1C(O1)CCCCC2CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,7,8-Diepoxyoctane
Densité 0.997
Point d’ébullition 238°C to 240°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 104873
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly miscible),acetone and heptane.
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement