Learn More
Chlorhydrate 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)éthyle]cyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride |
| Point de fusion | 174°C to 178°C (literature) |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 4215444 |
| Poids de la formule | 285.81 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |