Learn More
1-(2-Amino-5-hydroxyphényl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Amino-5-hydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 30954-71-3 |
| Formule moléculaire | C8H9NO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5(10)7-4-6(11)2-3-8(7)9/h2-4,11H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(O)ccc1N |
| Nom IUPAC | 1-(2-amino-5-hydroxyphényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 151.16 |
| Poids de la formule | 151.0633 |