Learn More
1-(2-Amino-5-hydroxyphényl)propan-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Amino-5-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 35364-15-9 |
| Formule moléculaire | C9H11NO2 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 2'-Amino-5'-hydroxypropiophenone, AHPP |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-9(12)7-5-6(11)3-4-8(7)10/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | O=C(C(C=C(O)C=C1)=C1N)CC |
| Nom IUPAC | 1-(2-amino-5-hydroxyphényl)propan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
| Poids de la formule | 165.08 |