Learn More
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15469057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15469057 250 mg 250mg
15449057 1 g 1g
15459057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15469057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52371.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 934-98-5 | C7H17N3 | 143.234 g/mol
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-98-5
Formule moléculaire C7H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 143.234
Numéro MDL MFCD03701701
Clé InChI GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
CID PubChem 70284
ChEBI CHEBI:84290
Nom IUPAC 2-(4-méthylpipérazine-1-yl) éthanamine
SMILES CN1CCN(CC1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 143.43
Pourcentage de pureté ≥97%