Learn More
1-(2-aminoéthyl)imidazolidin-2-one, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10329413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10329413 1 g 1g
10745784 10 g 10g
10056374 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10329413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07688DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6281-42-1
Formule moléculaire C5H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 129.163
Numéro MDL MFCD00086348
Clé InChI PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminoethyl imidazolidin-2-one, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidone, 1-2-aminoethyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-2-aminoethyl, unii-9hkk1mly77, 1-2-aminoethyl imidazolidinone, 1-beta-aminoethyl-2-imidazolidone, 9hkk1mly77, n-2-aminoethyl ethyleneurea, aminoethyl imidazolidone
CID PubChem 80480
Nom IUPAC 1-(2-aminoéthyl)imidazolidin-2-one
SMILES C1CN(C(=O)N1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.16
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique