Learn More
1-(2-Aminoéthyle)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-(2-Aminoethyl)piperazine is utilized in a variety of reactions for studying corrosion inhibition, biological activity and metal ligand effects on catalysis. It is used for epoxy curing, surface activation, and as an asphalt additive. It is used in lube oil and fuel additives, mineral processing aids, polyamide resins, urethane chemicals, wet strength resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-(2-Aminoéthyl)pipérazine est utilisé dans diverses réactions pour étudier lʼinhibition de la corrosion, lʼactivité biologique et les effets des ligands métalliques sur la catalyse. Il est utilisé pour le durcissement de lʼépoxy, lʼactivation de la surface et comme additif dʼasphalte. Il est utilisé dans lʼhuile de lubrification et les additifs de carburant, les aides au traitement des minéraux, les résines de polyamide, les produits chimiques dʼuréthane, les résines humides.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec l’air et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1- (2-Aminoethyl)piperazine |
| Point de fusion | -19°C |
| Densité | 0.983 |
| Point d’ébullition | 222°C |
| Point d’éclair | 93°C (199°F) |
| Indice de réfraction | 1.5 |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN2815 |
| Beilstein | 104363 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-(2-Aminoethyl)piperazine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Piperazineethanamine