Learn More
1-(2-aminoéthyl)pipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10258753 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10258753 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10249400 100 g Flacon en verre 100g
10259400 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10258753 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400760025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    205.65€ / 2.5kg
    Économisez 33.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-31-8 | C6H15N3 | 129.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-31-8
Formule moléculaire C6H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 129.21
Numéro MDL MFCD00005971
Clé InChI IMUDHTPIFIBORV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-aminoethylpiperazine, n-2-aminoethyl piperazine, 1-2-aminoethyl piperazine, 2-piperazin-1-yl ethanamine, 1-piperazineethanamine, aminoethylpiperazine, 1-piperazineethylamine, 1-aminoethylpiperazine, piperazineethanamine, piperazine, 1-2-aminoethyl
CID PubChem 8795
Nom IUPAC 2-pipérazine-1-yléthanamine
SMILES NCCN1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)piperazine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9800g/mL
Point d’ébullition 218.0°C to 222.0°C
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4990 to 1.5010
Quantité 2.5 kg
Gravité spécifique 0.98
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Viscosité 14 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 129.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide