Learn More
1-(2-Aminoéthyl)piperazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2-Aminoethyl)piperazine |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H15N3/c7-1-4-9-5-2-8-3-6-9/h8H,1-7H2 |
| Poids de la formule | 129.1266 |