Learn More
1-(2-Aminoéthyl)pyrrolidin-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one |
| CAS | 24935-08-8 |
| Formule moléculaire | C6H12N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(2-Aminoethyl)-2-pyrrolidone, N-(2-Aminoethyl)pyrrolidin-2-one, N-(beta-Aminoethyl)-2-pyrrolidinone, [2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethyl]amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12N2O/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9/h1-5,7H2 |
| SMILES | NCCN1CCCC1=O |
| Nom IUPAC | 1-(2-aminoéthyl)pyrrolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.17 |
| Poids de la formule | 128.095 |