Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420508 5 g 5g
11430508 25 g 25g
11440508 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24645.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-73-6
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00003182
Clé InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
CID PubChem 1344
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Densité 0.904
Point d’ébullition 161°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4687
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 102978
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Pyrrolidineethanamine