Learn More
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440508 100 g 100g
11420508 5 g 5g
11430508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24645.22
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-73-6
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00003182
Clé InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
CID PubChem 1344
Nom IUPAC 2-pyrrolidine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Densité 0.904
Point d’ébullition 161°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4687
Quantité 100 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 102978
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%