Learn More
1-(2-Aminoéthyl)pyrrolidine, TRC
Code produit 30335068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335068 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB402203500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS 7154-73-6
Formule moléculaire C6H14N2
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
SMILES NCCN1CCCC1
Nom IUPAC 2-(pyrrolide-1-yl)éthan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Poids de la formule 114.12