Learn More
1-(2-aminophényle)pyrrole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337036
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337036 1 g 1g
11347036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337036 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06887.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6025-60-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1-(2-Aminophenyl)pyrrole is used in the synthesis of 4-substituted pyrrolo[1,2-a]quinoxaline derivatives. It participates in Pt(IV)-catalyzed hydroamination triggered cyclization reaction to yield fused pyrrolo [1,2-a] quinoxalines. It is also used as primary and secondary intermediates. They act as antileishmanial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-aminophényl)pyrrole est utilisé dans la synthèse de dérivés de la 4-pyrrolo[1,2-a]quinoxaléine substitués. Il participe à la réaction de cyclisation déclenchée par l’hydroamination catalysée par Pt(IV) pour produire des quinoxaléines pyrrolo[1,2-a] fusionnées. Il est également utilisé comme intermédiaires primaires et secondaires. Ils agissent comme des agents antileishmaniose.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Ils sont incompatibles avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6025-60-1
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD00005344
Clé InChI GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl aniline, n-2-aminophenyl pyrrole, 2-1h-pyrrol-1-yl phenyl amine, 1-2-aminophenyl-1h-pyrrole, 2-1-pyrrolyl aniline, benzenamine, 2-1h-pyrrol-1-yl, 2-pyrrolylphenylamine, 2-pyrrol-1-yl aniline, acmc-20apd3
CID PubChem 80123
Nom IUPAC 2-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N2C=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Point de fusion 93°C to 94°C
Quantité 1 g
Beilstein 1307631
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté ≥98%