Learn More
1,2-benzanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10628124 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10628124 250 mg Flacon en verre 250mg
10569800 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10628124 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105252500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-55-3 | C18H12 | 228.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-55-3
Formule moléculaire C18H12
Poids moléculaire (g/mol) 228.29
Numéro MDL MFCD00003599
Clé InChI DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benz a anthracene, tetraphene, 1,2-benzanthracene, benzanthrene, benzo a anthracene, benzanthracene, naphthanthracene, 2,3-benzphenanthrene, benzoanthracene
CID PubChem 5954
ChEBI CHEBI:51348
Nom IUPAC benzo[a]anthracène
SMILES C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=CC=CC=C34)=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Benzanthracene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 158°C to 161°C
Couleur Beige à vert-jaune
Point d’ébullition 437.6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 05,718
Merck Index 15,1064
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: difficulty soluble in boiling alcohol,soluble in most other common organic solvents
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Benzanthracene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.