Learn More
1,2-Benzènediamine-15N2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Benzenediamine-15N2 |
| CAS | 116006-97-4 |
| Formule moléculaire | C6H815N2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzenedi(amine-15N) (9CI), 1,2-Benzenedi(amine-15N), o-Phenylenediamine-15N2, 1,2-Di(amino-15N)benzene, 1,2-Phenylenediamine-15N2, 2-Aminoaniline-15N2, Benzene-1,2-diamine-15N2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| SMILES | [15NH2]c1ccccc1[15NH2] |
| Nom IUPAC | benzène-1,2-di(15N2)amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.13 |