Learn More
1,2-benzènediméthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476176 25 g 25g
11456176 1 g 1g
11466176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23008.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 612-14-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,2-Benzenedimethanol is a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-benzènediméthanol est une matière première utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans l‘eau, l‘éther, l‘éthanol et le benzène.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-14-6
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00004626
Clé InChI XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedimethanol, 1,2-phenylenedimethanol, phthalyl alcohol, 1,2-dihydroxymethylbenzene, o-xylene-alpha,alpha'-diol, 2-hydroxymethyl phenyl methanol, benzenedimethanol, o-xylylene glycol, 1,2-di hydroxymethyl benzene, 2-hydroxymethylbenzenemethanol
CID PubChem 69153
Nom IUPAC [2-(hydroxyméthyl)phényl]méthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzenedimethanol
Point de fusion 59°C to 64°C
Quantité 25 g
Beilstein 508775
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,ethanol,benzene.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 97%