Learn More
Chlorure de 1,2-Benzenedisulfonyl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325359 5 g 5g
11315359 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50375.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6461-76-3 | C6H4Cl2O4S2 | 275.114 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6461-76-3
Formule moléculaire C6H4Cl2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 275.114
Numéro MDL MFCD00059836
Clé InChI YBGQXNZTVFEKEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene-1,2-disulfonyl dichloride, 1,2-benzenedisulfonyl dichloride, o-benzenedisulfonyl chloride, 1,2-benzenedisulfonyldichloride, 1,2-benzenedisulfonyl chloride, acmc-209nnc, benzenedisulfonyl chloride, benzenedisulfonyl dichloride, benzene-1,2-disulfochloride, 1,2-benzenedisulphonyl chloride
CID PubChem 246432
Nom IUPAC Chlorure de benzène-1,2-disulfonyle
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzenedisulfonyl chloride
Point de fusion 140°C to 146°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Poids de la formule 275.13