Learn More
1,2-Benzènedithiol (> 85%), TRC
Artikelnummer. 30334038
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Packungsgröße:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
30334038 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30334038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB130450250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Formule moléculaire C6H6S2
Quantité 250 mg
Synonyme 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Sc1ccccc1S
Nom IUPAC Benzène-1,2-dithiol
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Poids de la formule 141.9911
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.