Learn More
1,2-Benzènedithiol (> 85%), TRC
Code produit 30328856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328856 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328856 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB130450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzenedithiol
CAS 17534-15-5
Formule moléculaire C6H6S2
Quantité 100 mg
Synonyme 1,2-Dimercaptobenzene, Dithiopyrocatechol, NSC 623558, Phenylene-1,2-dithiol, o-Dimercaptobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
SMILES Sc1ccccc1S
Nom IUPAC Benzène-1,2-dithiol
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
Poids de la formule 141.9911