Learn More
1,2-benzisothiazol-3-un, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476958 5 g 5g
15486958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15476958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60492.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2634-33-5 | C7H5NOS | 151.183 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Il s’agit d’un agent antimicrobien et d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, le diméthylsulfoxyde, le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2634-33-5
Formule moléculaire C7H5NOS
Poids moléculaire (g/mol) 151.183
Numéro MDL MFCD00127753
Clé InChI DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzisothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one, benzisothiazolone, proxel, benzo d isothiazol-3 2h-one, 1,2-benzisothiazoline-3-one, benzisothiazolinone, proxel pl, benzo d isothiazol-3-one, 2,3-dihydro-1,2-benzothiazol-3-one
CID PubChem 17520
ChEBI CHEBI:167099
Nom IUPAC 1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisothiazol-3-one
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane,dimethyl sulfoxide,methanol.
Poids de la formule 151.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystalline Powder or Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Benzisothiazol-3-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one