Learn More
1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449610 1 g 1g
11439610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449610 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50899.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 21725-69-9 | C7H5NO2 | 135.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21725-69-9
Formule moléculaire C7H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 135.122
Numéro MDL MFCD00125030
Clé InChI QLDQYRDCPNBPII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo d isoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzoxazol-3-ol, 1,2-benzisoxazol-3-ol, 3-hydroxybenzisoxazole, 3-hydroxy-1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazolin-3-one, 1,2-benzisoxazol-3-ol 8ci, 2h-1,2-benzoxazol-3-one, benzisoxazolone
CID PubChem 210830
Nom IUPAC benzoxazol-1,2 one-3
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Benzisoxazol-3(2H)-one
Point de fusion 137°C to 140°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 96%