Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2-Benzisoxazol-3-amine |
| CAS | 36216-80-5 |
| Formule moléculaire | C7H6N2O |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)10-9-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMILES | N=C1NOc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 1,2-benzoxazol-3-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
| Poids de la formule | 134.048 |